安全性情報
1379434
USP
Meloxicam Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Isopropyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥205,000
¥205,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥205,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO5S
CAS番号:
分子量:
297.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥205,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
meloxicam
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C13H15NO5S/c1-8(2)19-13(16)11-12(15)9-6-4-5-7-10(9)20(17,18)14(11)3/h4-8,15H,1-3H3
InChI Key
ZHWSBDIYCSOTBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Meloxicam Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Meloxicam
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1379434-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)