1356836
USP
ラミブジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2',3'-ジデオキシ-3'-チアシチジン, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lamivudine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI Key
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
アプリケーション
- Abacavir and Lamivudine Tablets
- Abacavir, Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Lamivudine
- Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Lamivudine Oral Solution
- Lamivudine Tablets
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
適用法令
Jan Code
1356836-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック