Merck
PHR2186
Supelco
ルメファントリン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(9Z)-2,7-ジクロロ-9-[(4-クロロフェニル)メチレン]-α-[(ジブチルアミノ)メチル]-9H-フルオレン-4-メタノール, CPG-56695, ベンフルメトール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥89,700
¥89,700
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥89,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H32Cl3NO
CAS番号:
分子量:
528.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥89,700
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1370746
APIファミリー
lumefantrine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4-c12
InChI
1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
InChI Key
DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
ルメファントリンは、熱帯熱マラリアの多剤耐性株治療用の抗マラリア薬です。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC2238 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2186-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)