APIファミリー
lamivudine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI Key
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Lamivudine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:Abacavir, Zidovudine and Lamivudine Tablets Zidovudine and Lamivudine Tablets Abacavir and Lamivudine Tablets Lamivudine Tablets
Also used in monographs such as:
生物化学的/生理学的作用
ラミブジンは、強力なヌクレオシドアナログ逆転写酵素インヒビター(nRTI)です。
ラミブジンは、強力なヌクレオシドアナログ逆転写酵素インヒビター(nRTI)です。シチジンのアナログで、HIV逆転写酵素の両タイプ(1と2)ならびにB型肝炎逆転写酵素を阻害することができます。活性型になる前に、三リン酸塩にリン酸化される必要があります。3TC三リン酸塩も、細胞DNAポリメラーゼを阻害します。
包装
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ