表示を変更する
5.73 MG
¥76,090
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C257H383N65O77S6
CAS番号:
分子量:
5807.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
insulin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI Key
WNRQPCUGRUFHED-DETKDSODSA-N
アプリケーション
インスリンリスプロ塩酸塩 USP 標準品は、USP 公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでもご利用いただけます:
- インスリンリスプロ注射剤
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。
その他情報
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1342321-5.73MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Insulin Assays
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(4) (2020)
Insulin Lispro Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 2355-2355 (2019)
Insulin Lispro
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 2353-2353 (2019)