安全性情報
Y0000349
Insulin aspart
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
8 MG
¥29,100
¥29,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
8 MG
¥29,100
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥29,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
insulin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
7.45 mg of insulin aspart + B28iso insulin aspart + A21Asp insulin aspart + B3Asp insulin 8 aspart + B3iso Asp insulin aspart per vial
アプリケーション
Insulin aspart EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000349-8MG:
Y0000349-1EA:
Y0000349:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)