Merck
1329800
USP
ヒドロキシプロピルセルロース
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥67,210
¥67,210
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥67,210
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥67,210
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydroxypropyl cellulose
自己発火温度
752 °F
メーカー/製品名
USP
密度
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
InChI Key
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
ヒドロキシプロピルセルロース USP 標準品は、USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • ヒドロキシプロピルセルロース眼科用システム
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1329800-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arden H Wander et al.
The ocular surface, 7(3), 154-162 (2009-07-29)
Options for extending the duration of tear film protection in dry eyes include artificial tear formulations with enhanced viscosity/polymeric systems, ocular ointments and gels, and, recently, the hydroxypropyl cellulose ophthalmic insert (Lacrisert(R); distributed by Aton Pharma, Inc., Lawrenceville, NJ, USA).