certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1329800
APIファミリー
hydroxypropyl cellulose
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
752 °F
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
InChI Key
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hydroxypropyl Cellulose is a cellulose ether which is formed by the chemical interaction of the hydroxyl groups with the glucose residues of cellulose at positions 2, 3, and/or 6. It is typically utilized as a drug excipient.[1]
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1485-1G:
PHR1485-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック