Merck
191884
Sigma-Aldrich
ヒドロキシプロピルセルロース
average Mw ~100,000, powder, 20 mesh particle size (99% through)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
biological oxygen demand (BOD) 14,000 ppm
形状
powder
自己発火温度
752 °F
分子量
average Mw ~100,000
不純物
<5 wt. %
粒径
20 mesh (99% through)
pH
5.0-8.5
界面張力鉱物油
12.5 dyn/cm, 0.1 wt. % in H2O (vs. mineral oil)
粘度
65-175 cP, 5 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #1) (30 rpm)(lit.)
溶解性
polar organic solvents: soluble
密度
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
InChI Key
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヒドロキシプロピルセルロース(HPC)は、 プロピレンオキシドとアルカリセルロースを 高温高圧で反応させて調製する中性多糖類です。水および多くの極性有機溶媒 に可溶です。HPCは、食品添加物として、また薬物送達システムに 広く使用されています。
アプリケーション
ヒドロキシプロピルセルロースは、 以下に使用できます。
  • HPCは有機溶媒に可溶なため、 電気化学デバイス用のポリマーゲル電解質 の調製に適しています。HPCのネットワーク形成能力により、ゲル電解質の機械的および電気的特性を 向上できます。
  • エレクトロスピニングしたヒドロキシプロピル セルロースナノファイバーは、 各種疎水性薬物の送達システムの開発 に使用できます。
  • 炭酸ナトリウムなどの発泡剤と合わせたヒドロキシプロピルセルロースは、オフロキサシンの徐放性浮遊錠剤を調製する結合剤および機能的材料として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
191884-250G:
191884-BULK:
191884-100G:
191884-VAR:
191884-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaole Qi et al.
International journal of pharmaceutics, 489(1-2), 210-217 (2015-05-10)
To prolong the residence time of dosage forms within gastrointestinal trace until all drug released at desired rate was one of the real challenges for oral controlled-release drug delivery system. Herein, we developed a fine floating tablet via compression coating
Jeremiah F Kelleher et al.
AAPS PharmSciTech, 21(1), 23-23 (2019-12-14)
The development of oral solid dosage forms, such as tablets that contain a high dose of drug(s), requires polymers and other additives to be incorporated at low levels as possible, to keep the final tablet weight low, and, correspondingly, the
Daniela M Correia et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(10) (2020-05-21)
This study reports a versatile method for the development of cellulose nanocrystals (CNCs) and water-soluble cellulose derivatives (methyl cellulose (MC), hydroxypropyl cellulose (HPC), and sodium carboxymethyl cellulose (NaCMC)) films comprising the ionic liquid (IL) 2-hydroxy-ethyl-trimethylammonium dihydrogen phosphate ([Ch][DHP]) for actuator
Catherine Boissier et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 101(7), 2512-2522 (2012-04-28)
Nuclear magnetic resonance (NMR) cryoporometry and scanning electron microscopy (SEM) image analysis have been used to investigate the size and shape distribution of pores in pharmaceutical coatings. The coatings were made from a mixture of hydroxypropylcellulose (HPC) and ethylcellulose (EC).
Homendra Naorem et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 101, 67-73 (2012-10-27)
The formation constant of triiodide ions from iodine-iodide equilibrium in aqueous-organic solvent or polymer mixed media have been determined spectrophotometrically at three different temperatures 20, 30 and 40°C. The organic solvents chosen for the study are ethylene glycol, 2-methoxy ethanol