Merck
1366002
USP
リドカイン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-ジエチルアミノ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド, キシロカイン, リグノカイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥71,780
¥71,780
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥71,780
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O
CAS番号:
分子量:
234.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥71,780
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lidocaine
メーカー/製品名
USP
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI Key
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイに適したリドカインUSP標準品。
以下に示す米国薬局方(USP)モノグラフに従って、アッセイ、確認試験および不純物分析用の標準溶液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます:
  • リドカイン[1]
  • リドカイン塩酸塩局所用溶液[2]
  • リドカイン塩酸塩経口局所用溶液[3]
  • リドカイン塩酸塩ゼリー[4]
生物化学的/生理学的作用
Na+チャネルブロッカ-であり、クラスIB抗不整脈薬です。
Na+チャネルブロッカ-です。クラスIB抗不整脈薬であり、非経口投与後すみやかに吸収されます。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1366002-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lidocaine Hydrochloride Topical Solution
United States Pharmacopeia, 44(4), 2627-2627 (2020)
Lidocaine Hydrochloride Oral Topical Solution
United States Pharmacopeia, 44(4), 2626-2626 (2020)
Lidocaine Hydrochloride Jelly
United States Pharmacopeia, 43(6), 2625-2625 (2020)
Corrine A Nief et al.
Cancers, 14(19) (2022-10-15)
Ethanol ablation is a minimally invasive, cost-effective method of destroying tumor tissue through an intratumoral injection of high concentrations of cytotoxic alcohol. Ethyl-cellulose ethanol (ECE) ablation, a modified version of ethanol ablation, contains the phase-changing polysaccharide ethyl-cellulose to reduce ethanol
Lidocaine
United States Pharmacopeia, 43(3), 2620-2620 (2020)