certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000858
traceable to USP 1349003
APIファミリー
isoflurane
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1.2 mL
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
InChI Key
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2874-1.2ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.