安全性情報
1171900
USP
Desflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(Difluoromethoxy)-1,1,1,2-tetrafluoroethane, Difluoromethyl 1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.5 ML
¥76,700
¥76,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.5 ML
¥76,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2F6O
CAS番号:
分子量:
168.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥76,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
desflurane
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)OC(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
InChI Key
DPYMFVXJLLWWEU-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Desflurane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>200.0 °F
引火点(℃)
> 93.33 °C
適用法令
Jan Code
1171900-0.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)