1288463
USP
塩酸ゲムシタビン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2'-デオキシ-2',2'-ジフルオロシチジン;dFdC, LY-188011, dFdC, dFdCyd, ジェムザール(Lilly)
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gemcitabine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
InChI Key
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
遺伝子情報
human ... POLA1(5422) , POLA2(23649) , POLD1(5424) , POLD2(5425) , POLD3(10714) , POLD4(57804) , POLE(5426) , POLE2(5427) , POLE3(54107) , PRIM1(5557) , PRIM2(5558) , RRM1(6240) , RRM2(6241) , RRM2B(50484)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
以下の米国薬局方(USP)の記載に従って、LC-UVを用いたアッセイおよび不純物分析における標準溶液の調製にも使用されます:
- 塩酸ゲムシタビン
- ゲムシタビン注射用
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1288463-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック