Merck
1235300
USP
エナラプリル マレイン酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-N-[1-(エトキシカルボニル)-3-フェニルプロピル]-Ala-Pro マレイン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28N2O5 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
492.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
enalapril
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
InChI Key
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Enalapril maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Enalapril Maleate Tablets
  • Enalapril Maleate and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Enalapril Maleate Compounded Oral Suspension
  • Enalaprilat Injection
生物化学的/生理学的作用
長時間作用型アンジオテンシン転換酵素インヒビタ-。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
1235300-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marta de Diego et al.
Journal of chromatographic science, 52(10), 1193-1197 (2013-12-04)
A simple and rapid stability-indicating liquid chromatographic method was developed and validated for the simultaneous determination of lisinopril and hydrochlorotiazide (HCTZ) in drug substances and dosage forms in the presence of degradation products. Forced degradation studies were conducted on the
Neprilysin inhibition--a novel therapy for heart failure.
Mariell Jessup
The New England journal of medicine, 371(11), 1062-1064 (2014-09-02)
PARADIGM-HF--the experts' discussion.
Mariell Jessup et al.
The New England journal of medicine, 371(11), e15-e15 (2014-09-04)
[Heart failure and LCZ696].
Guy Sabourin
Perspective infirmiere : revue officielle de l'Ordre des infirmieres et infirmiers du Quebec, 12(1), 61-61 (2015-02-06)
John J V McMurray et al.
The New England journal of medicine, 371(11), 993-1004 (2014-09-02)
We compared the angiotensin receptor-neprilysin inhibitor LCZ696 with enalapril in patients who had heart failure with a reduced ejection fraction. In previous studies, enalapril improved survival in such patients. In this double-blind trial, we randomly assigned 8442 patients with class