Merck
E6888
Sigma-Aldrich
エナラプリル マレイン酸塩
powder, ≥98% (TLC)
別名:
(S)-N-[1-(エトキシカルボニル)-3-フェニルプロピル]-Ala-Pro マレイン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28N2O5 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
492.52
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
methanol: ≥50 mg/mL, clear, colorless to yellow
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES記法
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
InChI Key
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エナラプリルは、アンジオテンシン変換酵素阻害剤です。心不全や高血圧の治療に使用されます。
アプリケーション
エナラプリルマレイン酸塩は次の目的で使用されています。
  • アルブミン排泄率(AER)および糸球体病変の減少
  • 心筋損傷に対するエナラプリル前処置の効果の検討
  • 放射線肺損傷を軽減するための有効線量とスケジュールの調査
生物化学的/生理学的作用
長時間作用型アンジオテンシン転換酵素インヒビタ-。
特徴および利点
この化合物は、メルク&カンパニー社(ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
本化合物は、ADME Toxの研究に使用するための製品です。その他の主要なADME Tox製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E6888-250MG:
E6888-BULK:
E6888-5G:
E6888-VAR:
E6888-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chor Ho Jo et al.
Electrolyte & blood pressure : E & BP, 18(2), 31-39 (2021-01-08)
Puromycin aminonucleoside (PA) can induce nephrotic syndrome in rats, and proteinuria is an important mediator of tubulointerstitial injury in glomerulopathy. We assumed that glomerular proteinuria may affect tubular function, such as urinary concentration, and investigated whether a urinary concentration defect
Lufei Hu et al.
PloS one, 17(1), e0261000-e0261000 (2022-01-28)
Diabetic nephropathy is associated with endothelial dysfunction and oxidative stress, in which the nitric oxide-soluble guanylate cyclase-cyclic guanosine monophosphate (NO-sGC-cGMP) signaling pathway is impaired. We hypothesize that sGC stimulator Compound 1 can enhance NO signaling, reduce proteinuria in a diabetic
Urinary peptidomics provides a noninvasive humanized readout of diabetic nephropathy in mice
Klein J, et al.
Kidney International, 90(5), 1045-1055 (2016)
Enalapril protects against myocardial ischemia/reperfusion injury in a swine model of cardiac arrest and resuscitation
Wang G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 38(5), 1463-1473 (2016)
Guang Liu et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 319(4), F697-F711 (2020-09-01)
Praliciguat, a clinical-stage soluble guanylate cyclase (sGC) stimulator, increases cGMP via the nitric oxide-sGC pathway. Praliciguat has been shown to be renoprotective in rodent models of hypertensive nephropathy and renal fibrosis. In the present study, praliciguat alone and in combination
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox