Merck
1214004
USP
2,2′-ジヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ジオキシベンゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150 MG
¥29,840
¥29,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
150 MG
¥29,840
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(OH)COC6H4OH
CAS番号:
分子量:
244.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥29,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxybenzone
メーカー/製品名
USP
bp
170-175 °C/1 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3
InChI Key
MEZZCSHVIGVWFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dioxybenzone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dioxybenzone and Oxybenzone Cream
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1214004-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoko Watanabe et al.
Toxicology and applied pharmacology, 282(2), 119-128 (2014-12-22)
Benzophenone-3 (2-hydroxy-4-methoxybenzophenone; BP-3) is widely used as sunscreen for protection of human skin and hair from damage by ultraviolet (UV) radiation. In this study, we examined the metabolism of BP-3 by rat and human liver microsomes, and the estrogenic and
Rebecca K Moos et al.
International journal of hygiene and environmental health, 217(8), 845-853 (2014-07-11)
We developed a fast, selective and sensitive on-line LC/LC-MS/MS method for the simultaneous determination of nine parabens and seven environmental phenols in urine. Parabens are widely used as antimicrobial preservatives. Bisphenol A, triclosan, triclocarban, 2-phenylphenol, and benzophenones are used inter