安全性情報
1225496
USP
Doxazosin Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-Amino-6,7-dimethoxy-1H-quinazolin-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥189,000
¥189,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥189,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N3O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
257.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥189,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
doxazosin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecules)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.[nH]1c2c(c(n[c]1=O)N)cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C10H11N3O3.ClH/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)12-10(14)13-9(5)11;/h3-4H,1-2H3,(H3,11,12,13,14);1H
InChI Key
DRRJLUGFNPKNAP-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Doxazosin Related Compound G USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Doxazosin Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1225496-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)