Merck
Y0000553
ドキサゾシン メシル酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(4-アミノ-6,7-ジメトキシ-2-キナゾリニル)-4-[4-(1,4-ベンゾジオキサン-2-イル)カルピペラジン-1-イル)]-6,7-ジメトキシキナゾリン メシル酸塩, ドキサゾシン メタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
60 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
60 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25N5O5 · CH3SO3H
CAS番号:
分子量:
547.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
doxazosin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
InChI
1S/C23H25N5O5.CH4O3S/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;1-5(2,3)4/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
VJECBOKJABCYMF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Doxazosin mesilate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
α1-アドレナリン受容体拮抗剤;前立腺平滑筋の弛緩作用を示します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tanju Keten et al.
Urology, 85(1), 189-194 (2014-12-23)
To compare the efficacy of 4 mg and 8 mg doxazosin XL treatments in patients with benign prostatic hyperplasia-related lower urinary tract symptoms and determine the efficiency of 8 mg in those patients with inadequate response to 4 mg. A