Merck
1225419
USP
ドキサゾシン メシル酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-(4-アミノ-6,7-ジメトキシ-2-キナゾリニル)-4-[4-(1,4-ベンゾジオキサン-2-イル)カルピペラジン-1-イル)]-6,7-ジメトキシキナゾリン メシル酸塩, ドキサゾシン メタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25N5O5 · CH3SO3H
CAS番号:
分子量:
547.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
doxazosin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
InChI
1S/C23H25N5O5.CH4O3S/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;1-5(2,3)4/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
VJECBOKJABCYMF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Doxazosin mesylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Doxazosin Tablets
生物化学的/生理学的作用
α1-アドレナリン受容体拮抗剤;前立腺平滑筋の弛緩作用を示します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1225419-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)