APIファミリー
cetirizine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)CCOCC(=O)N)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26ClN3O2/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26/h1-9,21H,10-16H2,(H2,23,26)
InChI Key
LVJDQBJDVOYDLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Also, for use with USP monograph such as Cetirizine Hydrochloride Orally Disintegrating Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1102952-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ