certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 837
traceable to Ph. Eur. C0980650
traceable to USP 1102929
APIファミリー
cetirizine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI Key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cetirizine hydrochloride, a second generation antihistaminic drug, is one of the carboxylated metabolites of hydroxyzine that can typically bind to histamine H1 receptor. It is effective against diseases such as urticaria, angioedema, allergies and hay fever.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
適用法令
Jan Code
PHR1656-1G-PW:
PHR1656-1G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック