APIファミリー
cetirizine
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI Key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used in monographs such as:
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BP837:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート