Merck
1096600
USP
Carisoprodol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥75,500
¥75,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥75,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24N2O4
CAS番号:
分子量:
260.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥75,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
carisoprodol
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule IV
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
InChI Key
OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Carisoprodol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Carisoprodol Tablets
  • Carisoprodol and Aspirin Tablets
  • Carisoprodol, Aspirin, and Codeine Phosphate Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1096600-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)