Merck
47869
Supelco
シアノコバラミン(B12)
analytical standard
別名:
ビタミンB12, α-(5,6-ジメチルベンズイミダゾリル)シアノコバミド, CN-Cbl, シアノコバラミン, シアノコブ(III)アラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H88CoN14O14P
CAS番号:
分子量:
1355.37
Beilstein:
4122889
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (decomposes before melting)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI Key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シアノコバラミン(B12)は水溶性のビタミンであり、ビタミン B12 に属し、一般的にコバラミンと呼ばれます。(1) 主に酪農製品、肉、また卵など畜産物中に見出されます[1]。マルチビタミンサプリメントや強化食品の調製に応用できます[2]。イソメラーゼによって触媒されるL-メチルマロニル CoA のサクシニル CoA への変換に補酵素として作用します。[2]
アプリケーション
シアノコバラミン(B12)は、製剤および食品製品中の分析物をさまざまなクロマトグラフィー法で測定する際に、分析標準物質として使用できます。[3][4][5][6][7][8]
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47869:4548173942407
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cyanocobalamin
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 20(3), 2178-2179 (2014)
Shreemathy V and Dandekar PS
Nutrition and Biochemistry for Nurses, (2) (2015)
Determination of cyanocobalamin by isotope dilution LC-MS/MS
D-Ulivo L, et al.
Analytica Chimica Acta (2017)
A rapid determination of the relative purity of vitamin B12 (Cyanocobalamin) in pharmaceutical products
Bruening CF, et al.
Journal of the American Pharmaceutical Association, 47(1), 15-20 (1958)
O Heudi et al.
Journal of chromatography. A, 1101(1-2), 63-68 (2005-10-12)
A new, faster and simple method to quantify Vitamin B12, both in foods and in premixes, by reversed-phase liquid chromatography with UV detection has been developed. Vitamin B12 was extracted from food products with 50 mM sodium acetate buffer pH
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf