Merck
Y0000035
Carisoprodol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24N2O4
CAS番号:
分子量:
260.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品Y0000035は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
carisoprodol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
InChI Key
OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Carisoprodol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0000035-1EA:
Y0000035:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew Di Rago et al.
Forensic science international, 243, 35-43 (2014-05-06)
The aim of this study was to develop an LC-MS/MS based screening technique that covers a broad range of acidic and neutral drugs and poisons by combining a small sample volume and efficient extraction technique with simple automated data processing.