安全性情報
1086301
USP
1α,25-ジヒドロキシコレカルシフェロール 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1α,25-Dihydroxycholecalciferol monohydrate, (1α,3β,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,25-triol monohydrate, 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥580,700
¥580,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥580,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O3 · H2O
CAS番号:
分子量:
434.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥580,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
calcitriol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(O)(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O.O
InChI
1S/C27H44O3.H2O/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2;/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3;1H2/b20-10+,21-11-;/t18-,22-,23-,24+,25+,27-;/m1./s1
InChI Key
VMBWEMQRTFKRSU-RFHBVEJWSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Calcitriol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1086301-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)