由来生物
sheep wool (grease)
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
calcitriol
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
InChI Key
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calcitriol is a biologically active metabolite of vitamin D, formed via hydroxylation of calcidiol in the kidney.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
C0225000:
C0225000-1EA:
C0225000-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック