安全性情報
1078008
USP
Brompheniramine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-Brompheniramine maleate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
125 MG
¥46,400
¥46,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
125 MG
¥46,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19BrN2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
435.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥46,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
brompheniramine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Brompheniramine maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Brompheniramine Maleate Tablets
  • Brompheniramine Maleate Oral Solution
  • Brompheniramine Maleate and Pseudoephedrine Sulfate Oral Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1078008-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)