安全性情報
ARK2055
SAFC
Brompheniramine Maleate
USP, BP, EP
医薬品製造
別名:
(±)-Brompheniramine maleate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19BrN2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
435.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
51313418
認証
BP
EP
USP
品質水準
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ARK2055-5KG:
ARK2055-VAR:
ARK2055-BULK:
ARK2055-25KG:
ARK2055-1KG:
ARK2055-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)