Merck
1044006
USP
アスピリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
アセチルサリチル酸, 2-アセトキシ安息香酸, O-アセチルサリチル酸, ASA, アスピリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥56,700
About This Item
化学式:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
779271
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aspirin
メーカー/製品名
USP
mp
134-136 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Aspirin USP reference standard suitable for use in specified USP compendial quality tests and assays.
Also used to prepare standard solution for impurity analysis and performance test according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Carisoprodol and Aspirin Tablets. [1]
  • Aspirin Tablets. [2]
  • Aspirin Boluses. [3]
  • Butalbital, Aspirin, Caffeine, and Codeine Phosphate Capsules. [4]
生物化学的/生理学的作用
COX-1アイソフォームに対する向上した選択性で、シクロオキシゲナーゼ(プロスタグランジンH合成酵素)の阻害によりプロスタグランジン産生を遮断。抗血栓作用は、トロンボキサン産生および血小板凝集を抑制する血小板中のCOX-1の阻害によるものです。結腸直腸およびその他の固形腫瘍に対する化学的予防。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F
引火点(℃)
250 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1044006-500MG:4548173921556
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Butalbital, Aspirin, Caffeine, and Codeine Phosphate Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(2), 648-648 (2013)
Aspirin Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 392-392 (2020)
Carisoprodol and Aspirin Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 778-778 (2013)
Aspirin Boluses
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 388-388 (2017)
Laurent Arnaud et al.
Autoimmunity reviews, 13(3), 281-291 (2013-11-06)
We performed a meta-analysis to determine whether aspirin has a significant protective effect on risk of first thrombosis among patients with antiphospholipid antibodies (aPL+). Observational and interventional studies identified from the Medline, Embase and Cochrane databases were selected if they
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf