certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. B1153000
traceable to USP 1078008
APIファミリー
brompheniramine
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1864-500MG-PW:
PHR1864-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック