PHR1941
サルサラート
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
サルサラート, 2-(2-ヒドロキシベンゾイル)オキシ安息香酸, 2-ヒドロキシ安息香酸 2-カルボキシフェニル エステル, サリチルサリチル酸, サリチロキシサリチル酸, ジサリチル酸
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1609807
APIファミリー
aspirin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
InChI Key
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1941-200MG-PW:
PHR1941-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック