D2953025
別名:
4,4′,5,5′-Tetrahydroxy-9,9′-bianthracenyl-10,10′(9H,9′H)-dione (Dithranol dimer), Dithranol dimer
¥19,900
1 of 10
D2953000
ジスラノール
Supelco
PHR1677
BP428
1,8-ジヒドロキシアントラキノン
USP
1039006
アントラリン
Sigma-Aldrich
CBR01061
1-[1-(メトキシメチル)シクロプロピル]メタンアミン 一塩酸塩
52245
カルモイシン
73436
インジゴカルミン
PHL89620
643963
3-Chloro-4-nitrotoluene
PHR2262
クロモトロープ FB
pharmaceutical primary standard
dithranol, anthralin
EDQM
pharmaceutical (small molecule)
neat
Analytical Chemistry
Analytical Reference Materials for Pharma QC
Pharmacopeia & Metrological Institute Standards
Reference Materials
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
D2953025: D2953025-1EA: D2953025-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.