Merck
1034002
USP
アンプロリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
アンプロリウム 塩酸塩, 1-([4-アミノ-2-プロピル-5-ピリミジニル]メチル)-2-メチルピリジニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
化学式:
C14H19N4Cl · HCl
CAS番号:
分子量:
315.24
Beilstein:
4118699
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amprolium
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Amprolium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Amprolium Oral Solution
  • Amprolium Soluble Powder
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1034002-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)