Merck
1012190
USP
アジピン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ヘキサン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥61,500
¥61,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥61,500
About This Item
化学式:
HOOC(CH2)4COOH
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1209788
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥61,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 159.5 °C)
APIファミリー
adipic acid
自己発火温度
788 °F
メーカー/製品名
USP
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Adipic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
384.8 °F - closed cup
引火点(℃)
196 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1012190-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)