安全性情報
8.18650
Sigma-Aldrich
Adipic acid
for synthesis
別名:
Adipic acid, Hexanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O4
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-673-3
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
0.097 hPa ( 18.5 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
自己発火温度
405 °C
有効性
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
mp
150.9 °C
転移温度
flash point 196 °C
密度
1.36 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)CCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Biodepolymerization of Polyamide Fibers Using Yarrowia lipolytica as Whole-Cell Biocatalyst: This study explores the synthesis of Polyamide-6,6 by polycondensation of two initial monomeric units adipic acid and hexamethylenediamine (FS Buarque et al., 2024).
  • Interfacial Hydrogen Bond Effect Between CeO2 and g-C3N4 Boosts Conversion to Adipic Acid from Aerobic Oxidation of Cyclohexane: This research highlights how the interfacial hydrogen bond effect between catalysts can improve the aerobic oxidation of cyclohexane to adipic acid, a significant step towards sustainable adipic acid production (K Li et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
384.8 °F - closed cup
引火点(℃)
196 °C - closed cup