Merck
Y0000110
アジピン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ヘキサン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,600
About This Item
化学式:
HOOC(CH2)4COOH
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1209788
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
蒸気密度
5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 159.5 °C)
APIファミリー
adipic acid
自己発火温度
788 °F
メーカー/製品名
EDQM
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Adipic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
384.8 °F - closed cup
引火点(℃)
196 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000110-1EA:
Y0000110:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tino Polen et al.
Journal of biotechnology, 167(2), 75-84 (2012-07-25)
Adipic acid is the most important commercial aliphatic dicarboxylic acid in the chemical industry and is primarily used for the production of nylon-6,6 polyamide. The current adipic acid market volume is about 2.6 million tons/y and the average annual demand
Kuo Chu Hwang et al.
Science (New York, N.Y.), 346(6216), 1495-1498 (2014-12-20)
Nitric acid oxidation of cyclohexane accounts for ~95% of the worldwide adipic acid production and is also responsible for ~5 to 8% of the annual worldwide anthropogenic emission of the ozone-depleting greenhouse gas nitrous oxide (N2O). Here we report a
Joseph A Majdi et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 587-597 (2014-12-20)
We developed a novel technique for accelerated drug screening and retinotoxin characterization using time-lapse optical coherence tomography (OCT) and a drug microapplication device. Using an ex vivo rabbit eyecup preparation, we studied retinotoxin effects in real-time by microperfusing small retinal
Mohamad F Aslam et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(8), 3671-3678 (2014-04-30)
The ferritin core is composed of fine nanoparticulate Fe(3+) oxohydroxide, and we have developed a synthetic mimetic, nanoparticulate Fe(3+) polyoxohydroxide (nanoFe(3+)). The aim of this study was to determine how dietary iron derived in this fashion is absorbed in the
Hong-Fei Wang et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 107(3), 835-843 (2015-01-09)
A white bacterial strain, designated EGI 650022(T), was isolated from the roots of Salsola affinis C. A. Mey, collected from Urumqi City, Xinjiang, north-western China. The strain was found to be aerobic, Gram-stain positive, oxidase-positive and catalase-positive. Cells were non-motile