Merck
Y0002246
(−)-エピネフリン
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(−)-アドレナリン, (R)-(−)-3,4-ジヒドロキシ-α-(メチルアミノメチル)ベンジルアルコール, L-アドレナリン, L-エピネフリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CH(OH)CH2NHCH3
CAS番号:
分子量:
183.20
Beilstein:
2368277
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
APIファミリー
adrenaline
メーカー/製品名
EDQM
mp
215 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Adrenaline impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
アドレナリン受容体アゴニスト
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002246:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)