PHR2478
Adrenalone hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
3′,4′-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone hydrochloride, Adrenalone hydrochloride
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1011878
詳細
API family: adrenaline
APIファミリー
adrenaline, dipivefrine
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,10-12H,5H2,1H3;1H
InChI Key
CSRRBDMYOUQTCO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2478-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ