Y0002177
Olanzapine embonate for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Olanzapine embonate, 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4′-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine
About This Item
おすすめの製品
APIファミリー
olanzapine
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]5c6c(cc5C)C(=Nc8c(cccc8)N6)N7CCN(CC7)C.Oc1c(c4c(cc1C(=O)O)cccc4)Cc2c3c(cc(c2O)C(=O)O)cccc3
InChI
1S/C23H16O6.C17H20N4S/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
InChI Key
IUDQMMSLVSVGDZ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ