安全性情報
Y0001392
5-メチル-2-[(2-ニトロフェニル)アミノ]-3-チオフェンカルボニトリル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,900
¥19,900
出荷予定日2025年5月06日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N3O2S
CAS番号:
分子量:
259.28
Beilstein:
7485862
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,900
出荷予定日2025年5月06日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
olanzapine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c(c(cc1C)C#N)Nc2c(cccc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3
InChI Key
NPXUFPFFHANGDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Olanzapine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
Y0001392-1EA:
Y0001392:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Adrjanowicz et al.
The Journal of chemical physics, 136(23), 234509-234509 (2012-07-12)
The organic liquid ROY, i.e., 5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile, has been a subject of detailed study in the last few years. One interest in ROY lies in its polymorph-dependent fast crystal growth mode below and above the glass transition temperature. This growth mode
Christopher P Price et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(15), 5512-5517 (2005-04-14)
The discovery and selective production of crystalline polymorphs, an outstanding problem in solid-state chemistry, is of great importance industrially in, for example, the manufacture of pharmaceuticals and pigments. Despite considerable efforts, no reliable method exists to produce all of the
Ying Diao et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(1), 673-684 (2011-12-06)
Although nanoporous materials have been explored for controlling crystallization of polymorphs in recent years, polymorphism in confined environments is still poorly understood, particularly from a kinetic perspective, and the role of the local structure of the substrate has largely been
Conformational and color polymorphism of 5-methyl-2-[(2-nitrophenyl) amino]-3-thiophenecarbonitrile.
G A Stephenson et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 84(11), 1385-1386 (1995-11-01)
Ye Sun et al.
The Journal of chemical physics, 131(7), 074506-074506 (2009-08-28)
The liquid dynamics of 5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile, named ROY for its red, orange, and yellow crystal polymorphs, was characterized by dielectric spectroscopy and differential scanning calorimetry. Four of these polymorphs show fast "diffusionless" crystal growth at low temperatures while three others do