certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1478334
APIファミリー
olanzapine
形状
powder
包装
pkg of 30 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-65 to -96°C
InChI
1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
InChI Key
LJVNYCDXBXGQIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2538-30MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.