安全性情報
Y0002171
Procaine benzylpenicillin impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2S,5R,6R)-6-[2-(4-Hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N2O5S
CAS番号:
分子量:
350.39
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
penicillin & derivatives
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
−20°C
SMILES記法
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(21)11(14(18)24-16)17-10(20)7-8-3-5-9(19)6-4-8/h3-6,11-12,14,19H,7H2,1-2H3,(H,17,20)(H,22,23)/t11-,12+,14-/m1/s1
InChI Key
AZCVBVRUYHKWHU-MBNYWOFBSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Procaine benzylpenicillin impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002171:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)