Merck
Y0002156
エキセメスタン
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
6-メチレンアンドロスタ-1,4-ジエン-3,17-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O2
CAS番号:
分子量:
296.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
APIファミリー
exemestane
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
InChI Key
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
遺伝子情報
human ... CYP19A1(1588)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Exemestane for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
エキセメスタンは、ステロイド系の抗エストロゲン物質であり、アロマターゼインヒビターです。
エキセメスタンは、ステロイド系の抗エストロゲン物質であり、不可逆性のアロマターゼインヒビターです。エキセメスタンは、アロマターゼの偽基質として作用します。また、アンドロゲンからエストロゲンへの変換を阻止することから、エストロゲン依存性乳癌の治療に使用されています。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002156:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)