APIファミリー
cefalonium
形状
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H18N4O5S2/c21-17(26)11-3-5-23(6-4-11)9-12-10-31-19-15(18(27)24(19)16(12)20(28)29)22-14(25)8-13-2-1-7-30-13/h1-7,15,19H,8-10H2,(H3-,21,22,25,26,28,29)/t15-,19-/m1/s1
InChI Key
FMZXNVLFJHCSAF-DNVCBOLYSA-N
詳細
アプリケーション
Also used in monographs such as:
包装
WGK
WGK 3
Jan Code
BP562:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート