APIファミリー
penicillin & derivatives
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI Key
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Benzylpenicillin potassium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ペニシリンGは、ペニシリン結合タンパク質(PBP)結合によって細胞壁の合成を阻害して作用し、ペプチドグリカン鎖の架橋を阻害します。
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陽性菌とグラム陰性菌のいずれにも対抗する活性を示します。
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陽性菌とグラム陰性菌のいずれにも対抗する活性を示します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Matthieu Picard et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 113(1), 75-81 (2014-05-27)
The absence of commercially available penicilloyl-polylysine (PPL) for most of the last decade severely hampered the practice of penicillin allergy evaluation because skin testing without PPL is reported to have a poor negative predictive value (NPV). To determine the safety
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy associated with neurosyphilis.
Evangelia Kararizou et al.
The American journal of the medical sciences, 349(1), 90-91 (2014-12-04)
Nahid Pourreza et al.
Journal of AOAC International, 97(4), 1225-1229 (2014-08-26)
A cloud point extraction (CPE) method for determination of trace amounts of penicillin G by spectrophotometry based on its effect on the triiodide ion (I3(-)) has been developed. Penicillin G is converted to the corresponding penicilloic acid by carrying out