安全性情報
Z777300
Unix SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥259,000
¥259,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥259,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
¥259,000
Check Cart for Availability
製品名
Unix SEC-300 UHPLC Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 1.8 μm particle size
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L59
詳細
protein molecular weight 5,000 - 1,250,000 Da
製品種目
Unix
メーカー/製品名
Unix
包装
1 ea of
パラメーター
310 bar pressure (4500 psi)
~80 °C temperature
テクニック
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical silica
fully porous particle
マトリックス活性基
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
粒径
1.8 μm
ポアサイズ
200 Å pore size
pH範囲
2.0-8.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Utilizing proprietary surface technologies, Unix SEC-300 phase is made of uniform, hydrophilic, and neutral nanometer thick films chemically bonded to high purity and mechanically stabilized silica with the particle size of 1.8 μm. The combination of small particle size and large pore volume of Unix SEC-300 renders the highest separation effciency and resolution of analytes. The well controlled surface chemisty results in excellent lot-to-lot reproducibility. The unique bonding chemistry, coupled with the maximized bonding density, allows Unix SEC-300 to provide high stability and negligible non-specific interactions. Typical applications for the Unix SEC-300 columns include separation and analysis of biological molecules and water-soluble polymers.
法的情報
Unix is a trademark of Sepax Technologies
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z777300:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)