由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
fingolimod
フォーム
powder
包装
pkg of 110 mg
メーカー/製品名
EDQM
保管条件
protect from light
溶解性
water: 100-1000 g/L
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
InChI Key
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 2
ターゲットの組織
Immune system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002055:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック