SU860199
1 of 10
Supelco
27548-U
ABCバイアル™、組立済み
SU860083
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス、1.5 mL、8-425スレッド
SYNV131003
Synthware™ conical bottom reaction vial with holed compression cap
27254
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル
854985
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
50257-U
Ascentis® Express HILIC, 5 μm HPLC Column
Sigma-Aldrich
Z115150
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
Z115142
24716
2 mL広口バイアル用インサート、内径6.0 mm
SU860009
ショートスレッドオートサンプラーバイアル(9 mm スレッド)、11.6 x 32 mm
black polypropylene cap (with 5.5 center hole)clear glass red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
45 (Durometer: shore A)
pkg of 1000 ea
not available in USA
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
1.3 mm
1.5 mL
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.