Merck
SU860191
Supelco
2 mL標準口径バイアル用インサート、内径4.6 mm
clear glass (flat bottom), volume 0.2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear glass (flat bottom)
詳細
shell style
包装
pkg of 1 × 100 ea (SU860191)
利用可能性
not available in USA
外径
5 mm
直径× H
5 mm × 30.75 mm
容量
0.2 mL
適合性
for use with 12 mm x 32 mm vials with 4.6 mm I.D.
for use with standard opening autosampler vials (1.5-2.0 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)